PHR1311
Toluene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1601805
gőzsűrűség
3.2 (vs air)
gőznyomás
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
997 °F
robbanási határérték
7 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
sűrűség
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
4.4 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?