Merck
NIST1900
Silicon nitride powder - specific surface area standard
NIST® SRM® 1900
Szinonimák:
Silicon nitride
About This Item
Lineáris képlet:
Si3N4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 4 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
sűrűség
3.44 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
glass & ceramic
SMILES string
N12[Si]34N5[Si]16N3[Si]25N46
InChI
1S/N4Si3/c1-5-2-6(1)3(5)7(1,2)4(5)6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Each unit of SRM 1900 consists of a bottle containing ~ 4g of silicon nitride powder.
SRM 1900_cert
SRM 1900_SDS
Alkalmazás
Silicon nitride powder - specific surface area standard reference material (SRM) is intended to calibrate instruments used to measure the specific surface area of materials, falling within a range of 0.1_m2/g to 1000_m2/g.
Tulajdonságok és előnyök
  • SRM 1900 is available with certified specific surface area.  
  • Certified value is measured using a static volumetric type Brunauer–Emmett–Teller (BET) (nitrogen gas) instrument using a pellet cell. 
  • The NIST certificate is provided with storage, handling, and use instructions
Egyéb megjegyzések
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Nitrogen (N), Oxygen (O2), Water (H2O), Total hydrocarbon
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg