Merck
SML1667
Sigma-Aldrich
Arformoterol tartrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-[2-Hydroxy-5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(1R)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]-formamide (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H24N2O4 · C4H6O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
494.49
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D -26 to -32°, c = 1 in H2O
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](NC[C@H](O)C1=CC=C(O)C(NC=O)=C1)CC2=CC=C(OC)C=C2.O[C@@H](C(O)=O)[C@H](C(O)=O)O
InChI
1S/C19H24N2O4.C4H6O6/c1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t13-,19+;1-,2-/m11/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FCSXYHUNDAXDRH-OKMNHOJOSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Arformoterol is the active isomer of formoterol. Arformoterol is a selective β2-adrenergic receptor agonist, a long-acting beta adrenergic agonist (LABA). Arformoterol is a bronchodilator used clinically as an anti-asthmatic and for treatment of chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3