Merck
486272
Sigma-Aldrich
1,2-Propanediol-d8
98 atom % D
Szinonimák:
Propylene glycol-d8
About This Item
Lineáris képlet:
CD3CD(OD)CD2OD
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
sűrűség
1.143 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+8
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])(O[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D,4D,5D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DNIAPMSPPWPWGF-INOGVRQUSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
224.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
107 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Tsuyoshi Kawakami et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 52(13), 1204-1210 (2017-09-15)
The aim of this investigation is to clarify the types and concentrations of VOCs present in various commercial household water-based hand pump spray products used in Japan, and to estimate their average concentrations in indoor air when the spray product