PHR1549
1,4-Dioxane
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
1,4-Dioxane, Diethylene oxide, Dioxane
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1601521
gőzsűrűség
3 (vs air)
gőznyomás
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
356 °F
robbanási határérték
22 %
kiszerelés
ampule of 3x1.2 mL each
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.422 (lit.)
bp
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
sűrűség
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?