Fontos dokumentumok
NIST2817
Rockwell hardness 15N scale
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 1 block
gyártó/kereskedő neve
NIST®
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)