Merck
Y0000418
Methylrosanilinium chloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Crystal Violet, Basic Violet 3, Gentian Violet, Hexamethylpararosaniline chloride, Methyl Violet 10B
About This Item
Lineáris képlet:
C25H30N3Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
407.98
Colour Index szám:
42555
Beilstein:
3580948
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
gentian violet
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
205 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Methylrosanilinium chloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
A Blanco-Flores et al.
Environmental technology, 35(9-12), 1508-1519 (2014-04-08)
Textural, structural and morphological characteristics of the vitreous tuff were determined by means of several physicochemical techniques. The nitrogen adsorption isotherm at 77 K was fitted with the Brunnauer-Emmet-Teller model and together with the results of the average pore distribution
Haruhiro Inoue et al.
Nihon rinsho. Japanese journal of clinical medicine, 66(5), 1023-1027 (2008-05-10)
NBI magnifying imaging with crystal violet (CV-NBI magnifying imaging) makes recognition of micro-vascular pattern and grandular structure in the gastric mucosa better. NBI image emphasizes micro-vascular structure in mucosal surface. Magnification endoscopy with crystal violet staining delineates surface grandular structure
Fengfei Zhou et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 105, 1-6 (2014-05-02)
Burkholderia vietnamiensis C09V (B.V. C09V) was used to remove both crystal violet (CV) and Cu(II) because dye effluents often contain dyes and metal ions. Inhibiting the strain׳s growth through the biosorption of Cu(II) on B.V. C09V and promoting its growth
Karen J Farid et al.
Geriatric nursing (New York, N.Y.), 32(2), 85-95 (2011-02-18)
To review the use of gentian violet 1% (GV) in a long-term care facility for the treatment of small, open wounds and extremity eschars of all sizes and thickness. The records of all the patients receiving topical GV therapy over
Ricardo L Berrios et al.
Dermatologic clinics, 29(1), 69-73 (2010-11-26)
The term pyoderma encompasses a variety of distinct entities including impetigo (bullous and nonbullous), erysipelas, cellulitis, folliculitis, and staphylococcal scalded skin syndrome. Treatment of pyodermas centers around wound care and appropriate antibiotic selection. Triphenylmethane dyes, such as gentian violet, represent