Merck
NISTRM8988
Titanium dioxide
NIST® RM 8988, powder, particle size distribution
Szinonimák:
Titanium(IV) oxide, Titania, Titanium dioxide
About This Item
Lineáris képlet:
TiO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
79.87
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171604
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
powder
gyártó/kereskedő neve
NIST®
technika/technikák
diffraction/scattering: suitable
mp
>350 °C (lit.)
sűrűség
4.26 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
general analytical
SMILES string
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)