Fontos dokumentumok
700347
Titanium(IV) oxide, mixture of rutile and anatase
nanoparticles, <150 nm particle size (volume distribution, DLS), dispersion, 40 wt. % in H2O, 99.5% trace metals basis
Szinonimák:
Titanium dioxide
Teszt
99.5% trace metals basis
Forma
dispersion
nanoparticles
koncentráció
40 wt. % in H2O
részecskeméret
<150 nm (volume distribution, DLS)
~21 nm (primary particle size of starting nanopowder)
bp
100 °C
sűrűség
1.3 g/mL±0.2 at 25 °C
SMILES string
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- photo-catalytic applications
- cosmetics, textile, and paints
- fabrication of flexible humidity sensors
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
Operation principle and market dominance of single crystalline silicon solar cells.
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.