Fontos dokumentumok
677469
Titanium(IV) oxide
contains 1% Mn as dopant, nanopowder, <100 nm particle size (BET), ≥97%
Szinonimák:
Titania, Titanium dioxide
Teszt
≥97%
form
nanopowder
tartalmaz
1% Mn as dopant
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: titanium
külső felület
>14.0 m2/g
részecskeméret
<100 nm (BET)
mp
>350 °C (lit.)
sűrűség
4.26 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Operation principle and market dominance of single crystalline silicon solar cells.
Polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells offer high efficiency and low-temperature operation, reducing oil use in light-duty vehicle transportation.
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.