Fontos dokumentumok
NIST1898
Titanium dioxide
NIST® SRM® 1898, nanomaterial
Szinonimák:
Titanium(IV) oxide, Titania, Titanium dioxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 15 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
mp
>350 °C (lit.)
sűrűség
4.26 g/mL at 25 °C (lit.)
Formátum
matrix material
SMILES string
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
SRM 1898_cert
SRM 1898_SDS
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- The certified values for multi-point (MP) and single-point(SP) data analysis using the linear form of the single parameter BET equationare presented and evaluated for the Brunauer-Emmet-Teller (BET) specificsurface area, determined through nitrogen gas sorption at liquid nitrogentemperature (77.3 K) using the discontinuous manometric measurement method, inaccordance with ISO 9277:2010.
- Reference value is provided for nicotine adeninedinucleotide hydrate equivalent to photocatalytic activity.
- Elemental composition, purity,crystalline-phase content, and crystallite size information values are provided for both Anatase and Rutile.
- Expiration detailsand instructions for storage, handling, use, and maintenance are provided on the NIST certificate.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg