Merck
NISTRM8010
Sand for sand sieve analysis
NIST® RM 8010
Szinonimák:
Sand, white quartz, Quartz, Silicon dioxide
About This Item
Lineáris képlet:
SiO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
NIST®
Formátum
matrix material
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Each unit of RM8010 consists of a set of three bottles of sand, each representing a different size distribution. ~130 grams of sand is contained in each bottle.
Alkalmazás
Sand for sieve analysis RM is intended for use as a test sample in the granular materials sieve analysis.
Tulajdonságok és előnyök
  • The NIST-certificate is provided with the reference mass fraction values and are expressed in percent.
  • The NIST certificate is provided with expiration certificate and use instructions.
Egyéb megjegyzések
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg