Fontos dokumentumok
NIST1985
Thermal Spray Powder - Particle Size Distribution Tungsten Carbide/Cobalt (Spheroidal)
NIST®SRM®
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 14 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
technika/technikák
diffraction/scattering: suitable
electron microscopy: suitable
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in the calibration of equipment used to measure particle size distributions (PSD) in the 18μm to 55μm range. SRM 1985 consists of a single bottle containing approximately 14 g of tungsten carbide/cobalt powder.
SRM 1985_cert
SRM 1985_SDS
Egyéb megjegyzések
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)