Fontos dokumentumok
637254
Titanium(IV) oxide, anatase
nanopowder, <25 nm particle size, 99.7% trace metals basis
Szinonimák:
TiO2 nanopowder, Titanium dioxide
Teszt
99.7% trace metals basis
form
nanopowder
külső felület
45-55 m2/g
részecskeméret
<25 nm
mp
1825 °C (lit.)
sűrűség
3.9 g/mL at 25 °C (lit.)
térfogatsúly
0.04‑0.06 g/mL
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
Operation principle and market dominance of single crystalline silicon solar cells.
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.