Fontos dokumentumok
914401
Sigma-Aldrich
Titanium dioxide milled nanofibers
anatase/rutile
Szinonimák:
Nanofibrous inorganic powder, TiO2 anatase/rutile
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
TiO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
79.87
UNSPSC kód:
12171604
NACRES:
NA.23
leírás
Thermal Conductivity 6.5 Wm-1K-1
Minőségi szint
form
nanofiber
powder (fluffy)
fiber diam. × L
200-800 nm ± 100 nm × 2-10 μm , Structure: Polycystalline nanofibers
külső felület
10 m2/g
szín
white
törésmutató
n/D 2.7
primary crystallite size
(anatase-rutil
Typical Size of Crystallites: 10 nm)
InChI
1S/2O.Ti
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Titania oxdie-anatase/rutil nanofibers has energy applications as energy convertor in solar cells, air/fuel ratio controllor in automotive, humidity and gas sensors, electrobe materials in batteries, solid oxide fuel cells, inorganic membranes, dye sensitized solar cells, photocatalyic degradation of votile compounds (VOC), bacteria and NOx, and waste water purification.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.