Fontos dokumentumok
774510
Titanium(IV) oxide
nanowires, diam. × L ~100 nm × 10 μm
Szinonimák:
Titania nanofibers, Titania nanowires, Titanium dioxide nanofibers, Titanium dioxide nanowires, Titanium(IV) oxide nanofibers, Titania, Titanium dioxide
About This Item
Javasolt termékek
Forma
nanowires
Minőségi szint
átmérő × H
~100 nm × 10 μm
mp
>350 °C (lit.)
sűrűség
4.26 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
A festékérzékenyített napelemek (DSC) a harmadik generációs napelemek, amelyek a magas hatásfok és az alacsony előállítási költségek ígéretét ötvözik.
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.