Fontos dokumentumok
14021
Titanium(IV) oxide
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
Titania, Titanium dioxide
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
Forma
nanoparticles
veszteség
≤0.5% loss on ignition, 1000 °C, 2 h
mp
>350 °C (lit.)
sűrűség
4.26 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
As: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
SMILES string
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)