Fontos dokumentumok
224227
Titanium(IV) oxide, rutile
powder, <5 μm, ≥99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Titanium dioxide
Teszt
≥99.9% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: titanium
részecskeméret
<5 μm
sűrűség
4.17 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Rutile titanium(IV) oxide exhibit a high dielectric constant and can be used as a component in low-temperature cofired ceramics (LTCC) or as a filler in organic-inorganic composites.
Au/rutileTiO2 can be used as a photocatalyst for selective aerobic oxidation of amines to corresponding imines.
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)