Fontos dokumentumok
248576
Titanium(IV) oxide, anatase
powder, −325 mesh, ≥99% trace metals basis
Szinonimák:
Titanium dioxide
About This Item
Javasolt termékek
leírás
contains ∼5% rutile
Minőségi szint
Teszt
≥99% trace metals basis
Forma
powder
részecskeméret
−325 mesh
átlagos átmérő
45 μm
mp
1825 °C (lit.)
sűrűség
3.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.