Fontos dokumentumok
FA10006M
Sigma-Aldrich
PIPETMAN P1000L Micropipette Metal eject
for use with BioControl® GDS, suitable for PCR, tip volume 100-1000 μL
Szinonimák:
Micropipette
Méret kiválasztása
1 EACH
155 000,00 Ft
155 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
További információk kérése
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EACH
155 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41121521
NACRES:
NB.01
155 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
További információk kérése
kiszerelés
box of 1 unit
technika/technikák
PCR: suitable
csúcstérfogat
100-1000 μL
kompatibilitás
for use with BioControl® GDS
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
PIPETMAN® Micropipette with metal eject is an air-cushion pipette with outstanding precision and accuracy. It is extremely reliable and robust, allowing for long service life. The PIPETMAN® provides fast and ergonomic handling with reduced operating efforts and active aerosol reduction. As part of the manual sample preparation for Assurance® GDS assays, a single channel pipette with 100-1000 μL pipetting capacity is comfortable to use and provides ideal functionality to complete reagent and sample preparation for GDS PCR. The metal ejector enables easy disposal of the tips with minimal force.
Alkalmazás
PIPETMAN® Micropipette with metal eject is used with Assurance® GDS to complete sample preparation for the detection of pathogenic organisms in foods, ingredients, and environmental samples.
Komponensek
The Product Contains the following:
  • Single Micropipette.
  • Metal Ejector.
Jogi információk
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
Pipetman is a registered trademark of Gilson S.A.S. LLC
szükséges, de nincs biztosítva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)