Fontos dokumentumok
309206
Rhodium(III) nitrate solution
~10 % (w/w) (Rh in >5 wt. % HNO3)
Szinonimák:
Aqueous rhodium nitrate, Rhodium trinitrate, Rhodium(3+)trinitrate
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
≥5.0% (NaOH basis (wt% HNO3, titration))
~10 % (w/w) (Rh in >5 wt. % HNO3)
sűrűség
1.41 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Rh]
InChI
1S/Rh
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- The saga of rhodium (III) nitrate complexes and their speciation in solution: An integrated experimental and quantum chemical study of rhodium(III) nitrate complexes in solution (SN Vorobyeva et al., 2022).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?