Fontos dokumentumok
298115
Potassium dicyanoaurate(I)
98%
Szinonimák:
Gold (I) potassium cyanide, Potassium gold cyanide
Teszt
98%
form
solid
sűrűség
3.45 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].N#C[Au-]C#N
InChI
1S/2CN.Au.K/c2*1-2;;/q;;-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OQHPFUBKFKRHKZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- A precursor in the synthesis of gold nanoparticles and nanowires, which are crucial for applications in electronics, photonics, and catalysis
- An electrolyte in the potentiostatic deposition of gold nanowires, which are used in electronics and photonics.
- A key component in the production of conductive inks and coatings, which are essential for printed circuit boards and other electronic components.
- A catalyst in certain chemical reactions.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?