48882
ASTM® D2887 Calibration Mix
(varied), analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
ASTM® D2887
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 6 × 1 mL
koncentráció
(varied)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
petroleum
format
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Alkalmazás
Jogi információk
Analit
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-7.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-22 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.