Fontos dokumentumok
18021
Supelco
Sulfur Standard for ICP
TraceCERT®, 1 g/L S in H2O (nominal concentration)
Szinonimák:
Sulfur ICP Standard Solution
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
koncentráció
1 g/L S in H2O (nominal concentration)
technika/technikák
ICP: suitable
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Alkalmazás
Sulfur standard was used to determine concentration of sulfur in 34S-spike solution using reverse Inductively coupled plasma isotope-dilution mass spectrometry (ICP–IDMS) and by using laser-assisted ICP–IDMS.
Analízis megjegyzés
1 g/L S in water, prepared with high purity H2SO4 and water
Egyéb megjegyzések
For a complete product listing of our TraceCERT® range of CRMs for ICP and AAS, technical information, and example certificates please visit our ICP & AAS standards website
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Accurate determination of sulfur in gasoline and related fuel samples using isotope dilution ICP-MS with direct sample injection and microwave-assisted digestion.
Heilmann J
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 380(2), 190-197 (2004)
Isotope dilution ICP-MS with laser-assisted sample introduction for direct determination of sulfur in petroleum products.
Boulyga SF
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 382(8), 1808-1814 (2005)