Merck
LB1
Latex beads, polystyrene
0.1 μm mean particle size
Szinonimák:
Latex Beads, Latex Microspheres, laboratory latex beads, latex sphers
Bejelentkezés a Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
Méret kiválasztása
1 ML
32 200,00 Ft
2 ML
49 900,00 Ft
15 ML
178 000,00 Ft
32 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Erről a tételről
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.22
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Forma
aqueous suspension
összetétel
Solids, 10%
kiszerelés
pack of 1 ea
átlagos részecskeméret
0.1 μm
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
LB5LB3LB8
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
mean particle size
0.1 μm
mean particle size
0.46 μm
mean particle size
0.3 μm
mean particle size
0.8 μm
Általános leírás
Polystyrene microparticles are anionic-stabilizedcolloidal particles. These microparticles are synthesized by the polymerizationof styrene under conditions that produce coalescent bead formation. Polystyrenelatex beads have a wide range of applications including phagocytosis experiments,antibody-mediated agglutination diagnostics, electron microscopy, and cellcounter calibration.
Alkalmazás
Polystyrene latex beads have been used:
  • inthe flow cytometric assay of endothelial microparticles (EMPs)[1]
  • in thedetection of capsular polysaccharide (CPS) antibody/antigen latex agglutinationtest[2]
  • to evaluate the phagocytic activity in hemocytes of shrimps[3]
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Evaluation of Cellular Absorption and Metabolism of ??Carotene Loaded in Nanocarriers after In Vitro Digestion
Ling C, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 9383-9394, 69-69 (2021)
Francesca Capetti et al.
Journal of separation science, 43(9-10), 1879-1889 (2020-02-20)
The frankincense resins, secreted from Boswellia species, are an uncommon example of a natural raw material where every class of terpenoids is present in similar proportions. Diterpenoids (serratol, incensole, and incensole acetate) are used to discriminate samples from different species
The effect of MWCNTs on molar mass in in situ polymerization of styrene and methyl methacrylate
Annala M, et al.
European Polymer Journal, 48(9), 1516-1524 (2012)
Steven Mascrez et al.
Analytica chimica acta, 1103, 106-114 (2020-02-23)
Headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) is an easy, effective, and selective technique for the extraction of volatiles and semi-volatiles compounds. For the latter, longer equilibration times are needed, which are typically shortened by applying agitation or heating the sample. A less
Joanna Koziel et al.
PloS one, 4(4), e5210-e5210 (2009-04-22)
It is becoming increasingly apparent that Staphylococcus aureus are able to survive engulfment by macrophages, and that the intracellular environment of these host cells, which is essential to innate host defenses against invading microorganisms, may in fact provide a refuge
Kapcsolódó tartalom
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. If I would like to dilute the concentration of this solution, what solvent can I dilute it with?
    1 answer
    1. These particles may be diluted using deionized water. Note that very dilute preparations may cause the particles to clump or flocculate. The additional of Triton X- 100, SDS, or TWEEN 20 at a range of 0.01-0.1% may be added to redisperse.
      Helpful?
  2. What is the melting point of these Latex beads LB1?
    1 answer
    1. The melting point (Tm) of these polystyrene beads is approximately 240°C. The glass transition temperature (Tg) is approximately 100°C.
      Helpful?
  3. What is the composition/information on ingredients of the aqueous suspension?
    1 answer
    1. As mentioned on the Datasheet associated with this product, the latex bead suspensions are composed mainly of polymer particles and water, with small amounts of surfactant, sodium bicarbonate, and potassium sulfate. A typical latex bead contains the following:
      • Water >69.0%
      • Polymer 30.0%
      • Surfactant 0.1–0.5%
      • Inorganic salts 0.2%
      Please see the link below to review additional information provided in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/348/819/lb1pis-ms.pdf
      Helpful?
  4. what is the concentration of polystyrene microplastic [mg/ml] in this product No. LB1 .
    1 answer
    1. This product is a 10% suspension of latex beads, meaning 10 grams per 100 mL. This is essentially 100 mg/mL.
      Helpful?
  5. Dear Sir/ mam how much quantity/ weight is available in 1mL.
    1 answer
    1. This product is a 10% suspension of latex beads. The latex mass of the 10% concentration is 10g/100 mL or 100mg beads per 1 mL package.
      Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/348/819/lb1pis-ms.pdf
      Helpful?