Merck
327824
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 800
Szinonimák:
PS
About This Item
Lineáris képlet:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
for GPC
Minőségi szint
form
liquid
molekulatömeg
average Mw 800 (Typical)
technika/technikák
gel permeation chromatography (GPC): suitable
törésmutató
n20/D 1.576
format
neat
Általános leírás
Polystyrene (for GPC, 800), a synthetic thermoplastic, is useful in a broad range of applications due to its rigidity, low specific weight, high chemical resistance, mechanical flexibility, biocompatibility and good processability.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Weathering of Polymers (1983)