Fontos dokumentumok
LB11
Latex beads, polystyrene
1.1 μm mean particle size
Szinonimák:
Latex Microspheres, Polystyrene Beads, Polystyrene Microspheres
About This Item
Javasolt termékek
form
aqueous suspension
összetétel
Solids, 10%
kiszerelés
pack of 1 mL
pack of 15 mL
pack of 2 mL
átlagos részecskeméret
1.1 μm
Általános leírás
Alkalmazás
- in phagocytosis experiments
- to provide a stimulated condition for adjusting the neutrophil count in cell suspension
- to incubate macrophages for phagosome trafficking assays
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3