Fontos dokumentumok
78462
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene
size: 7 μm
Szinonimák:
Latex beads from PS
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.32
Minőségi szint
form
aqueous suspension
keresztkötés
0 % cross-linked
koncentráció
10% (solids)
részecskeméret
7 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
sűrűség
1.05 g/cm3
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Analízis megjegyzés
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves