84135
Micro particles based on polystyrene
analytical standard, size: 30 μm
Szinonimák:
Polystyrene latex particles (30 μm), Polystyrene microbeads (30 μm), Polystyrene microspheres (30 μm), Polystyrene microparticles (30 μm), Latex beads from PS
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
form
aqueous suspension
particles
keresztkötés
2 % cross-linked
koncentráció
10% (solids)
részecskeméret
30 μm std dev <0.4 μm, coeff var <1%
sűrűség
1.05 g/cm3
alkalmazás(ok)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Also used to:
- investigate the impact of polystyrene microplastics on marine biota and organic matter
- study optical confinement in optofluidic laser measurements
Tulajdonságok és előnyök
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available in 5 and 10 mL pack sizes as neat samples
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?