Fontos dokumentumok
72986
Supelco
Micro particles based on polystyrene
size: 10 μm
Szinonimák:
Latex beads from PS
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12190000
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Forma
aqueous suspension
keresztkötés
2 % cross-linked
koncentráció
10% (solids)
részecskeméret
10 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
sűrűség
1.05 g/cm3
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Analízis megjegyzés
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)