Merck
89904
Micro particles based on polystyrene
size: 1 μm
Szinonimák:
Latex beads from PS
Bejelentkezés a Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
Méret kiválasztása
5 ML
112 000,00 Ft
10 ML
219 000,00 Ft
112 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Tömeges megrendelés kérése
Erről a tételről
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
NACRES:
NA.32
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Forma
aqueous suspension
keresztkötés
0 % cross-linked
összetétel
polystyrene
koncentráció
10% (solids)
részecskeméret
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
sűrűség
1.05 g/cm3
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
433025976972986
particle size
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
particle size
100 nm std dev ≤0.01 μm
particle size
500 nm
particle size
10 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
crosslinking
0 % cross-linked
crosslinking
-
crosslinking
-
crosslinking
2 % cross-linked
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Általános leírás
Micro Particles or Latex Beads, commonly known as polystyrene microparticles, are negatively charged colloidal particles. The microparticles are produced through a polymerization reaction of styrene under controlled conditions. The conducive environment of the reaction induces spontaneous coalescent bead formation. Micro Particles or Latex beads are supplied in aqueous solutions composed of polymer particles with water. Polystyrene′s refractive index at 589 nm is 1.5905 and 1.602 at 486 nm.
Alkalmazás
Micro Particles or Latex Beads is used for a wide variety of applications like:
  • Electron Microscopy.
  • Cell Counter Calibration.
  • Immunodiagnostics, especially for latex agglutination tests, and
  • Phagocytosis Research.
Analízis megjegyzés
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Egyéb megjegyzések
Template for preparing hollow spheres by self-organized deposition of nanoparticles. The PS core dissolves in THF[1]
kapcsolódó termék
Termékszám
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Diana El Khoury et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 9, 2999-3012 (2018-12-29)
The unusual properties of nanocomposites are commonly explained by the structure of their interphase. Therefore, these nanoscale interphase regions need to be precisely characterized; however, the existing high resolution experimental methods have not been reliably adapted to this purpose. Electrostatic
Caruso et al.
Science (New York, N.Y.), 282(5391), 1111-1114 (1998-11-06)
Hollow silica and silica-polymer spheres with diameters between 720 and 1000 nanometers were fabricated by consecutively assembling silica nanoparticles and polymer onto colloids and subsequently removing the templated colloid either by calcination or decomposition upon exposure to solvents. Scanning and
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the concentration of microplastics in the suspension?
    1 answer
    1. The concentration is 1.8 x 10^11 particles per ml.
      Helpful?
  2. Are the Microparticles based on polystyrene in a suspension sterile? Or is it possible to sterilize the microparticles?
    1 answer
    1. The polystyrene microparticles offered for sale are not sterile.
      Although autoclaving is a common method of sterilization, polystyrene microparticles are not autoclavable. Filter sterilization is also not a practical method. There are no protocols available for sterilizing polystyrene microparticles. From the remaining methods for sterilization, it should be possible to either sterilize in 70% ethanol for 30 minutes and then rinse away the ethanol with sterile water. For small batches, UV radiation would be another option.
      Helpful?
  3. What is the composition of the "Aqueous Suspension." I want to use these in an exposure experiment, but must control for whatever the suspension is. Is it possible to get the exact details of its makup.
    1 answer
    1. The composition is water and polystyrene.
      Helpful?