Fontos dokumentumok
A9797
Ambroxol hydrochloride
analytical standard
Szinonimák:
2-Amino-3,5-dibromo-N-(trans-4-hydroxycyclohexyl)benzylamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.Nc1c(Br)cc(Br)cc1CN[C@@H]2CC[C@@H](O)CC2
InChI
1S/C13H18Br2N2O.ClH/c14-9-5-8(13(16)12(15)6-9)7-17-10-1-3-11(18)4-2-10;/h5-6,10-11,17-18H,1-4,7,16H2;1H/t10-,11-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QNVKOSLOVOTXKF-PFWPSKEQSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
A Nav1.8-preferring sodium channel blocker
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?