Fontos dokumentumok
N8280
Naproxen
meets USP testing specifications
Szinonimák:
(S)-(+)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
meets USP testing specifications
Minőségi szint
form
powder
mp
152-154 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
Géninformáció
human ... MAPK14(1432) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
rat ... Alox5(25290) , Ptgs1(24693)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?