Fontos dokumentumok
M1547
Metronidazole
BioXtra
Szinonimák:
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
szennyeződések
≤0.2% Total Impurities
izzítási maradék
≤0.1%
szín
white to light yellow
mp
159-161 °C (lit.)
oldhatóság
acetic acid: 0.1 M, clear, colorless to yellow
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
parasites
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCO
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)