Fontos dokumentumok
M0960000
Methionine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
L-Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid, L-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
methionine & derivatives
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
284 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Cikkek
Separation of L-Methionine, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
L-metionin elválasztása, gyógyszeripari másodlagos standard; hitelesített referenciaanyag