Összes fotó(1)
Key Documents
8.16010
Sigma-Aldrich
L-Methionine
for synthesis
Szinonimák:
L-Methionine, Met
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H11NO2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
149.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
EC index szám:
200-562-9
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
hatékonyság
36000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
280-282 °C
oldhatóság
48 g/L
sűrűség
1.34 g/cm3
térfogatsúly
550 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in HCl 6 mol/l): +22.5 - +24.0 °
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1