Fontos dokumentumok
PHR2636
N-Acetyl-D,L-Methionine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
N-Acetyl-DL-methionine, Methionamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1009978
API-család
methionine & derivatives
Forma
powder
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 200 mg
mp
117-119 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CSCCC(NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUYPXLNMDZIRQH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3