Fontos dokumentumok
M2768
DL-Methionine
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Szinonimák:
(±)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid, DL-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
szín
white
mp
280 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
CSCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.