Fontos dokumentumok
C3300000
Cystine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
L-Cystine, (R,R)-3,3′-Dithiobis(2-aminopropionicacid)
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cystine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)