Fontos dokumentumok
W330108
DL-Methionine
99%, FCC, FG
Szinonimák:
(±)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid, DL-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.320
Teszt
99%
mp
280 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
acidic; sulfurous
SMILES string
CSCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Influence of DL methionine and sodium metabisulphite on the photostability of vitamin K1.: This study examines how DL methionine and sodium metabisulphite impact the photostability of vitamin K1, essential for understanding the interactions and stability of vitamin formulations (Ho and Wong, 1998).
- Amino acid polymers for biomedical applications. I. Permeability properties of L-leucine DL-methionine copolymers.: This research explores the permeability properties of copolymers made from L-leucine and DL-methionine, which have significant implications for biomedical applications like drug delivery systems (Martin, May, and McMahon, 1971).
- ESR measurement of short-lived free radicals obtained by addition of OH to DL-methionine.: This article describes the electron spin resonance (ESR) measurements of short-lived free radicals produced when hydroxyl groups are added to DL-methionine, offering insights into the radical chemistry of amino acids (Bürk and Schoffa, 1969).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.