Fontos dokumentumok
1009978
USP
N-Acetyl-D,L-Methionine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
N-Acetyl-DL-methionine, Methionamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
methionine & derivatives
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
117-119 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CSCCC(NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUYPXLNMDZIRQH-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)