Fontos dokumentumok
4500-M
Millipore
L-Methionine
An essential amino acid, useful as a methyl group donor.
Szinonimák:
L-Methionine, Met
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H11NO2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
149.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (by assay)
Forma
crystalline solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
colorless to white
oldhatóság
water: 1 mg/mL
kation nyomok
heavy metals: ≤20 ppm
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
S(CCC(N)C(=O)O)C
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
An essential amino acid, useful as a methyl group donor.
An essential amino acid. Useful as a methyl group donor.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1