Fontos dokumentumok
M0303
Middlebrook 7H10 Agar Base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus, for use in isolation and cultivation of Mycobacterium species
Szinonimák:
Mycobacterial culture media
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
BioChemika
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
kiszerelés
pkg of 500 g
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbe id | susceptibility testing: suitable
microbiological culture: suitable
végső pH
6.6±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
veterinary
microbiology
alkalmasság
mycobacteria
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
Ammonium sulfate, 0.50
L-Glutamic acid, 0.50
Monopotassium phosphate, 1.50
Disodium phosphate, 1.50
Sodium citrate, 0.40
Ferric ammonium citrate, 0.04
Magnesium sulfate, 0.025
Calcium chloride, 0.0005
Zinc sulfate, 0.001
Copper sulfate, 0.001
Pyridoxine hydrochloride, 0.001
Biotin, 0.0005
Malachite green, 0.00025
Agar, 15.00
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Identifying Mycobacterium species crucial due to varying clinical significance; some pathogenic, others not.