Fontos dokumentumok
37919
Anhydrotetracycline hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
(4S,4aS,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 1694
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
tárolási körülmény
under inert gas
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
neat
SMILES string
Cl[H].[H][C@@]12Cc3c(C)c4cccc(O)c4c(O)c3C(=O)[C@]1(O)C(=O)C(C(N)=O)=C(O)[C@H]2N(C)C
InChI
1S/C22H22N2O7.ClH/c1-8-9-5-4-6-12(25)13(9)17(26)14-10(8)7-11-16(24(2)3)18(27)15(21(23)30)20(29)22(11,31)19(14)28;/h4-6,11,16,25-27,31H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H/t11-,16-,22-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XBSQEFHDCDFNJU-WPJNXPDPSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Terahertz (THz) spectroscopy-based temperature-dependent quantitative and qualitative analysis of the antibiotic, tetracycline hydrochloride, and its three major metabolites
- Simultaneous analysis of tetracycline hydrochloride and its degradation products in a pharmaceutical formulation by Resonance Raman Spectroscopy to study stress-induced stability of the drug
- Development and validation of a liquid chromatography-tandem mass spectroscopy (LC-MS/MS) method to determine 21 antibiotic residues used as veterinary medicinal products in honey samples
- Estimation of eight tetracycline antibiotics in various environmental water samples by dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) followed by an ultra-high pressure liquid chromatography (UHPLC)-tunable ultraviolet detection (TUV)
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?