Fontos dokumentumok
53286
Brain Heart Infusion Broth
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Szinonimák:
BHI Broth, Brain Heart Broth, BHI Broth, Brain Heart Broth
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 6888-1 2020
according to ISO 6888-3:2003
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
beef heart (infusion from 250g), 5 g/L
calf brains (infusion from 200g), 12.5 g/L
disodium hydrogen phosphate, 2.5 g/L
D(+)-glucose, 2 g/L
peptone, 10 g/L
sodium chloride, 5 g/L
kiszerelés
pkg of 100 g
pkg of 500 g
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
szín
light yellow
végső pH
7.4±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
pathogen testing
pharmaceutical
microbiology
alkalmasság
Haemophilus spp.
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for Yersinia spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Quality control with growth promotion test according to industry standards
- Quality assurance acc. to ISO 9001
- Cost-efficient powdered media
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Microbiological assessment of bacteria found in spices, a potent source for food spoilage and pathogens.
A Pseudomonas fajok kimutatásával, azonosításával, megkülönböztetésével és tenyésztésével foglalkozó cikk.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques