Fontos dokumentumok
90922
Mueller Hinton Broth 2
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology, Cation-adjusted
Szinonimák:
M-H 2 Broth, M-H 2 Broth, Mueller Hinton II Broth, Mueller Hinton II Broth
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
acid hydrolysate of casein, 17.5 g/L
beef extract, 3 g/L
starch, 1.5 g/L
kiszerelés
bottle of 500 g
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbe id | susceptibility testing: suitable
microbiological culture: suitable
szín
light yellow
végső pH
7.3±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
clinical testing
food and beverages
microbiology
alkalmasság
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Quality control with growth promotion test according to industry standards
- Quality assurance acc. to ISO 9001
- Cost-efficient powdered media
Elkészítési megjegyzés
Note: This medium is supplemented with appropriate salts to provide 20-25 mg/l of calcium and 10-12.5 mg/l of magnesium and as additionally required to suit performance parameters.
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?