Fontos dokumentumok
M0428
Middlebrook 7H11 Agar Base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
Media for culturing Mycobacteria
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
termékcsalád
BioChemika
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
tárolási körülmény
protect from light at room temperature
technika/technikák
microbe id | susceptibility testing: suitable
microbiological culture: suitable
végső pH
6.6±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
veterinary
microbiology
alkalmasság
mycobacteria
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
The latter has the following advantages over the egg-based media
The Middlebrook 7H11 agar base does not liquify easily in the presence of contaminating proteolytic organisms
There is less inactivation of added drugs when egg ingredients are absent
Komponensek
Casein enzymatic hydrolysate, 1.00
Ammonium sulfate, 0.50
Monopotassium phosphate, 1.50
Disodium phosphate, 1.50
Sodium citrate, 0.40
Magnesium sulfate, 0.05
L-Glutamic acid, 0.50
Ferric ammonium citrate, 0.04
Pyridoxine, 0.001
Biotin, 0.0005
Malachite green, 0.001
Agar, 15.00
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Identifying Mycobacterium species crucial due to varying clinical significance; some pathogenic, others not.