Fontos dokumentumok
Y0001375
Ergocalciferol for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Ergocalciferol, Calciferol, Ercalciol, Ergosterol irradiated, Irradiated ergosterol, Vitamin D2
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ergocalciferol
gyártó/kereskedő neve
EDQM
szín
white
mp
114-118 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@@H](C)/C=C/[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MECHNRXZTMCUDQ-RKHKHRCZSA-N
Géninformáció
human ... VDR(7421)
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)