Fontos dokumentumok
63237
TB-Medium Base according to Loewenstein-Jensen
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
Loewenstein-Jensen Medium (Base)
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
L-asparagine, 2.25 g/L
magnesium citrate, 0.375 g/L
magnesium sulfate, 0.15 g/L
malachite green, 0.25 g/L
monopotassium phosphate, 1.5 g/L
potato flour, 18.75 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
veterinary
microbiology
alkalmasság
mycobacteria
Related Categories
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Identifying Mycobacterium species crucial due to varying clinical significance; some pathogenic, others not.