Merck
RDD040
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate
BioReagent, suitable for electrophoresis, for molecular biology, ≥98.5% (GC), free-flowing, Redi-Dri
Szinonimák:
Dodecyl sodium sulfate, Dodecyl sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium lauryl sulfate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)11OSO3Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
288.38
Beilstein:
3599286
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161900
NACRES:
NA.25
grade
for molecular biology
Minőségi szint
leírás
anionic
termékcsalád
BioReagent
Redi-Dri
Teszt
≥98.5% (GC)
minőség
free-flowing
molekulatömeg
micellar 18,000
aggregált szám
62
technika/technikák
electrophoresis: suitable
CMC
7-10 mM (20-25°C)
mp
204-207 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
cloud point >100 °C
oldhatóság
water: soluble
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤500 ppm
phosphate (PO43-): ≤10 ppm
kation nyomok
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
Abszorpció
≤0.1 at 260 at 3%
≤0.1 at 280 at 3%
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
40
alkalmasság
suitable for electrophoresis
idegen aktivitás
DNase, RNase, none detected
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Sodium dodecyl sulfate (SDS) is an amphipathic detergent commonly used for denaturing proteins. SDS has a long-chain aliphatic group, with negatively charged sulfate groups that coat the surface of proteins, causing them to lose their quaternary structure.
Alkalmazás
Sodium dodecyl sulfate has been used:
  • in chromatin immunoprecipitation
  • in SDS-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE)
  • as a component of radioimmunoprecipitation assay buffer for immunoblotting
Anionic detergent
Analízis megjegyzés
Tested for use in denatured polyacrylamide gel electrophoresis.
Egyéb megjegyzések
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Jogi információk
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
338.0 °F
Lobbanási pont (C)
170 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Shane Stegeman et al.
Endocrine-related cancer, 22(2), 265-276 (2015-02-12)
The oncogene MDM4, also known as MDMX or HDMX, contributes to cancer susceptibility and progression through its capacity to negatively regulate a range of genes with tumour-suppressive functions. As part of a recent genome-wide association study it was determined that
Kazuya Ishikawa et al.
Nature communications, 5, 5430-5430 (2014-11-13)
Pathogen effector proteins are delivered to host cells to suppress plant immunity. However, the mechanisms by which effector proteins function are largely unknown. Here we show that expression of XopP(Xoo), an effector of rice pathogen Xanthomonas oryzae pv. oryzae, in
S Bavamian et al.
Molecular psychiatry, 20(5), 573-584 (2015-01-28)
Bipolar disorder (BD) is a heritable neuropsychiatric disorder with largely unknown pathogenesis. Given their prominent role in brain function and disease, we hypothesized that microRNAs (miRNAs) might be of importance for BD. Here we show that levels of miR-34a, which
Hannah M Kaneb et al.
Human molecular genetics, 24(5), 1363-1373 (2014-10-26)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a fatal neurodegenerative disorder characterized by the selective death of motor neurons. Causative mutations in the global RNA-processing proteins TDP-43 and FUS among others, as well as their aggregation in ALS patients, have identified defects
Satoshi Fukuyama et al.
Nature communications, 6, 6600-6600 (2015-03-26)
Seasonal influenza A viruses cause annual epidemics of respiratory disease; highly pathogenic avian H5N1 and the recently emerged H7N9 viruses cause severe infections in humans, often with fatal outcomes. Although numerous studies have addressed the pathogenicity of influenza viruses, influenza
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.